Läs mer
Invitrogen™ PCNX Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18016661
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18016661 100 μL
1 options
Produktkod. 18016661 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5144827
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: KSGRKKECCA GPEEKNSCAS DKRTSSEKIA MEASTNSGVH EAKDPTPSDE MHNQRGLSTS ASEEANKNPH ANEFTSQGDR PPGNTAENKE Antigen sequence identity: Mouse 57%; Rat 56%.
This gene encodes an evolutionarily conserved transmembrane protein similar to the pecanex protein in Drosophila. The fly protein is a component of the Notch signaling pathway, which functions in several developmental processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PCNX
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen PCNX1
Genaccessionsnr. Q96RV3
Gene Alias KIAA0805; KIAA0995; Pcnx; PCNX1; PCNXL1; pecanex; pecanex 1; pecanex homolog (Drosophila); pecanex homolog 1 (Drosophila); Pecanex homolog protein 1; Pecanex-like protein 1
Gensymboler PCNX1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 426-515. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110022).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22990
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG