Läs mer
BRAND™ PCR 12-Strip-rör
Produktkod. 30243953 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
30243953 Klart -
10643303 Gult Paket med 125
10673113 Klart Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30243953 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1431.49 SEK / Paket med 80
    Save 388.51 SEK
    21% Av
I lager
Tillverkad av polypropen utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagens och prover.PCR 12-Strip-rör är autoklaverbara och RNase-, DNase- och DNA-free . Tunna, enhetliga väggar för att säkerställa konsekvent, exakt termisk överföring för utmärkta resultat. Finns med eller utan lock och kan beställas separat.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.
  • 12-stavs rörremsor finns med eller utan lock. 12-stavs kepsar kan beställas separat.
  • Tunna, enhetliga väggar för att säkerställa konsekvent, exakt termisk överföring för utmärkta resultat.
  • Autoklaveringsbar
  • RNase-, DNase- och DNA-free .
  • Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
  • Finns i praktiska rör/lock-set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Breaapart No
Bindande egendom None
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Certifierad DNA, Dnase-, RNase, and Pyrogen free
Formatera Stripplåt
Array 1 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Disponibel Single-use
Produkttyp 12-Tube Strips
För användning med (utrustning) Heat blocks, thermal cyclers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 12
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Untreated
Total volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) PCR, qPCR, thermal cycling
Inkluderar 80 strips of 12 tubes
Kvantitet 80 Strips
RNase fri Ja