Läs mer
Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor med ClickSeal™ Bioinneslutningslock
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Rymmer fyra PCR-remsor med åtta platser eller 32 individuella PCR-rör med Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor med ClickSeal™ Bioinneslutningslock.
- Kapacitet: 32x 0,2 ml
- Max. Hastighet/RCF: 14 800 rpm/16 200 xg
Beställningsinformation:
Ersättningslock säljs separat; beställ rotorkropp (75003440) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyteslock beställ (75003410). Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific IEC MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PCR 4 x 8 Rotor med ClickSeal Bioinneslutningslock |
| Material | Konstruerad polymer |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 32 x 0,2 ml |
| Max. RCF | 16,200 x g |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Radie (metrisk) | 6.6 cm |
| Radie (metrisk) Min. | 4.7 cm |
| Max. Diameter på rör | 6 mm |
| För användning med (utrustning) | Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.