Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip Caps
Produktkod. 10608131 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
För användning med (utrustning):
Mikroplattor
Termocykler
qPCR-plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 300
Formatera:
Plan
Välvd
Produktkod. 10608131
Brand: BRAND™ 781340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polypropen utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.PCR 8-Strip Caps är autoklaverbara och RNase-, DNase- och DNA-free . Kupolformade kepsar finns i en mängd olika färger för providentifiering.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.
  • Finns platt eller kupolformad
  • De kupolformade kepsarna finns i en mängd olika färger för providentifiering
  • Autoklaveringsbar
  • RNase-, DNase- och DNA-free .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) Termocykler
Form Välvd
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Förslutningstyp 8-stavs kupolförsedd mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Cap Strip