Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip Caps
Produktkod. 15644007 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Formatera:
Plan
Välvd
För användning med (utrustning):
Mikroplattor
Termocykler
qPCR-plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 300
Produktkod. 15644007
Brand: BRAND™ 781413
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av polypropen utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.PCR 8-Strip Caps är autoklaverbara och RNase-, DNase- och DNA-free . Kupolformade kepsar finns i en mängd olika färger för providentifiering.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.
  • Finns platt eller kupolformad
  • De kupolformade kepsarna finns i en mängd olika färger för providentifiering
  • Autoklaveringsbar
  • RNase-, DNase- och DNA-free .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) qPCR-plattor
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Dnase Free Yes
RNase fri Yes
Förslutningstyp 8-stavs Flat Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Formatera Plan
Produkttyp qPCR Cap Strip