Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip Caps
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
För användning med (utrustning):
Mikroplattor
Termocykler
qPCR-plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 300
Formatera:
Plan
Välvd
Beskrivning
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover.
- Finns platt eller kupolformad
- De kupolformade kepsarna finns i en mängd olika färger för providentifiering
- Autoklaveringsbar
- RNase-, DNase- och DNA-free .
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Termocykler |
| Form | Välvd |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Förslutningstyp | 8-stavs kupolförsedd mössa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |