Läs mer
Thermo Scientific™ PCR 8-Tube Strips
Obtain optimal heat transfer in thermal cyclers with these 0.2mL Thermo Scientific™ PCR 8-tube strips, which are made from 100% pure polypropylene.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Förslutningstyp Domed
Volym (metrisk) 0.2 mL
Se fler specifikationer
Beskrivning
Beskrivning
Obtain optimal heat transfer in thermal cyclers with these 0.2mL Thermo Scientific™ PCR 8-tube strips, which are made from 100% pure polypropylene.
  • Certified RNase-, DNase-, DNA- and pyrogen-free
  • 120 Strips/bag
Specifikationer
Specifikationer
Thermal Cyclers
Domed
0.2 mL
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer