Läs mer
Thermo Scientific™ PCR 8 x 8 Rotor med skruv-på-lock för Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico och Fresco Centrifuges
Produktkod. 10611045 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
64 x 0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10611045 64 x 0,2 ml Varje
1 options
Produktkod. 10611045 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003489
 Begränsad artikel
I lager
Öka genomströmningen och påskynda forskningen. Detta Thermo Scientific™ PCR 8 x 8-rotor med skruv-på-lock rymmer åtta åtta-placerade PCR-remsor eller 64 individuella PCR-rör.
Rymmer fyra PCR-remsor med åtta platser eller 32 individuella PCR-rör med Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 Rotor med påskruvat lock.
Specifikationer:
  • Kapacitet: 64x 0,2 ml
  • Max. Hastighet/RCF: 14 800 rpm/17 100 xg
Beställningsinformation:
Ersättningslock säljs separat; beställ rotorkropp (75003489) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyteslock beställ 75003406. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PCR 8 x 8 Rotor med skruvlock
Material Konstruerad polymer
Typ Rotor
Kapacitet 64 x 0,2 ml
Max. RCF 17,100 x g
Max. Hastighet 14,800 rpm
Radie (metrisk) 7.0 cm
Radie (metrisk) Min. 4.4 cm
Max. Diameter på rör 6 mm
För användning med (utrustning) Sorvall legend mikro 17/17R/21/21R, Pico och Fresco 17/21, mikroCl 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 60°
Bioinneslutning Nej
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.