Läs mer
Fisherbrand™ PCR-paket
Produktkod. 17852966 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Max. RCF:
2,000 x g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Max. RCF Förpackningsstorlek
17852966 2,000 x g 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 17852966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4570.00 SEK
    3341.60 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1228.40 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Upplev sömlös PCR-provtagning, förberedelse och lagring med detta speciellt utvalda PCR-paket.
  • Skräddarsydd för att möta de olika behoven hos molekylärbiologer och forskare för att enkelt ta itu med deras PCR-arbetsflöden.
  • Fisherbrand Mini Centrifuge: Denna kompakta centrifug erbjuder användarvänliga funktioner som verktygsfria SnapSpin-rotorer, snabbspinnalternativ, en bromsfunktion för snabba stopp och en viktad gummerad bas för stabilitet och ljudreducering.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Vortexer med litet fotavtryck som erbjuder maximal virvelskakning för en mängd olika rörstorlekar. En enkel tryckstartoperation möjliggör omedelbar provblandning med en hand och automatiskt stopp när röret lyfts.
  • Fisherbrand PCR Cooler: Isfritt kylsystem för PCR-beredning och förvaring. Kylar branschstandard PCR-rör, remsor och plattor med effektivitet. Håller hela 96-brunnars plattan vid en temperatur på 0 °C i över en timme och håller prover under 5 C °i upp till tre timmar. Livliga färgförändringssignaler till användaren när temperaturen överstiger 6 °C.
  • Fisherbrand 96 Places förvaringsställ låg temperatur: Dessa lågtemperatur-PCR-rack har ett roterande skjutlock som fungerar som ett stativ, vilket ger bekvämlighet och stabilitet. Det genomskinliga locket är speciellt designat för snabb kylning och snabb providentifiering. Med ergonomiska fingergrepp och en robust ABS-bas garanterar dessa ställ säker hantering och provsäkerhet. Finns i flera färger för labbkodning.
  • Fisherbrand Silikonlabbmatta: Denna FDA livsmedelsgodkända silikonlabbmatta är lämplig för olika laboratoriemiljöer, inklusive kylrum, rena rum och sterila sviter, där hög sterilitet är avgörande. Skyddar effektivt bänkskivor från temperaturer upp till °200 C (°392 F) och visar allmän kemikalieresistens mot måttligt oxiderande kemikalier.
Specifikationer
Kapacitet 6 x 1,5/2 ml eller 16 x 0,2 ml (enkel eller 2 x 8 band)
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 2,000 x g
Kylt Nej
Produktlinje Fisherbrand
Spänning 100 till 240 V