Läs mer
Eppendorf™ PCR ren epT.I.P.S.™ Laddar om
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
0,1 till 20μ L
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 20μ L
2 till 200μ L
20 till 300μ l
50 till 1 000μ l
50 till 1250μ L
Längd (metrisk):
34mm
40mm
46mm
53mm
55mm
71mm
76mm
103mm
115mm
Rack färg:
Blått
Grön
Gult
Ljusgrå
Mellan grå
Mörkgrå
Mörkgrön
Orange
Rött
Kvantitet:
480 spetsar (10 fack x 48 spetsar)
960 spetsar (10 fack x 96 spetsar)
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 960
Descripción
- Minskat avfall jämfört med engångsställ
- Påfyllningsbrickorna kan autoklaveras upp till 121 C, °i förpackning och utan folie, för efterföljande användning
- Påfyllningssystemet, beroende på spetsstorlek, är förpackat som antingen dubbelsidigt eller i stapelform
- Finns i renhetsgrader av Eppendorf Kvalitet och PCR ren
- Färgkodade brickor för enkel identifiering av volym och pipett
Especificaciones
Especificaciones
| Volym (metrisk) | 20 till 300μ l |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Färg | Orange |
| Rack färg | Orange |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 55mm |
| Rena påståenden | PCR Rengör |
| Förpackning | Laddar om |
| Kvantitet | 960 spetsar (10 fack x 96 spetsar) |
| Färgkod | Orange |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido