Beskrivning
- Håller en provtemperatur på 0 °C i över en timme och ändrar sedan färg när temperaturen har överskridit 7 °C
- Den är överlägsen ett isbad, den är lätt att hantera, utrymmesbesparande och fri från kontaminering, vilket gör den till den perfekta förberedelsen för PCR-reaktioner
- Temperaturen på enstaka rör indikeras av färgen på de enskilda hålen
- Prover förhindras från att frysa av den specialutvecklade konkonturen
- Kylaggregat i det universella formatet med 96 brunnar för 0,2 ml och 0,5 ml PCR-rör, för rörremsor, plattor och individuella rör
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | PCR-reaktionsinställning |
| Produkttyp | PCR kylare |
| Färg | Blått |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Håller | 96 |