Läs mer
Eppendorf™ PCR-kylare
Produktkod. p-8005620 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blå, Rosa
Blått
Rosa
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10192281
Brand: Eppendorf™ 3881000031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativ lösning för att skydda, transportera och lagra känsliga prover samt för att säkert stoppa reaktioner.
  • Håller en provtemperatur på 0 °C i över en timme och ändrar sedan färg när temperaturen har överskridit 7 °C
  • Den är överlägsen ett isbad, den är lätt att hantera, utrymmesbesparande och fri från kontaminering, vilket gör den till den perfekta förberedelsen för PCR-reaktioner
  • Temperaturen på enstaka rör indikeras av färgen på de enskilda hålen
  • Prover förhindras från att frysa av den specialutvecklade konkonturen
  • Kylaggregat i det universella formatet med 96 brunnar för 0,2 ml och 0,5 ml PCR-rör, för rörremsor, plattor och individuella rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) PCR-reaktionsinställning
Typ PCR kylare
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Håller 96