Läs mer
Fisherbrand™ PCR™ Kylare, 96-brunnar, 2-pack
Produktkod. 16320412 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Lila och rosa
Lila och rosa och mörkblå och ljusblå
Mörkblå och ljusblå
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16320412 Lila och rosa och mörkblå och ljusblå
16300412 Lila och rosa
16310412 Mörkblå och ljusblå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16320412
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De PCR™ Kylaren är idealisk för värmekänsliga applikationer, PCR eller cellbaserade analyser, samt skonsam provupptining och stopp av reaktioner. Enheten tillhandahåller också en pålitlig kylstation för pipettering och provlagring. Perfekt för att transportera prover och reaktioner mellan beredning, termisk cykling och post-PCR förfarandeområden.
  • Modern patenterad design kyler snabbare i frysar och håller sig kall längre på bänkskivan
  • PCR™ Kylaren håller en provtemperatur på 0° C (med 2 timmars förkylning vid -20° C) i över en timme
  • När temperaturtaket på 6° C har överskridits, användarna signaleras av en kontrasterande färgförändring av kylaren, eller till och med en enda brunn
  • Kylar industristandardformat 0,2 mL och 0,5 mL PCR™ rör, remsor och enkelformat, samt de flesta 96-brunnars plattor, i både standard- och lågprofilbrunnsform
  • Bättre alternativ än isbad då torr inkubation minskar risken för kontaminering
  • Fryskylare i upprätt läge möjliggör kylförvaring av rör
  • Brunnsdesign förbjuder frysning av prover
  • Helt förseglad och sonisk svetsad kylare håller kylvätska innesluten och erbjuder problemfri användning
  • Spara utrymme med kompakt fotavtryck och staplingsförmåga
  • Locket är ambidext; den kan växlas för att passa vänster eller höger och är löstagbar
  • Robust kylare tillverkad av konstruerad polypropen och locket är tillverkat av polykarbonat
  • US patentsökt, Community Design
  • nr: 004101756-0001-0002
  • Två års garanti
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 5 °C
Innehåll och lagring Lock, Rack
För användning med (utrustning) Shakers, Mixers, Vortexers
Kapacitet Rör
Produkttyp Lila och rosa och mörkblå och ljusblå
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Bredd (metrisk) 14.8 cm
Djup (metriskt) 4.8 cm
För användning med (applikation) PCR-applikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PCR™ Kylare, 96-brunnar, 2-pack
Kvantitet 2
Färg Lila, rosa, mörkblå, ljusblå
Fartygstyp PCR-stativ
Vikt .27 kg (0.6 lb.)