Läs mer
Fisherbrand™ PCR™ Kylare, 96-brunnar, 2-pack
Produktkod. p-7161582 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Lila och rosa
Lila och rosa och mörkblå och ljusblå
Mörkblå och ljusblå
Produktkod. 16300412
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De PCR™ Kylaren är idealisk för värmekänsliga applikationer, PCR eller cellbaserade analyser, samt skonsam provupptining och stopp av reaktioner. Enheten tillhandahåller också en pålitlig kylstation för pipettering och provlagring. Perfekt för att transportera prover och reaktioner mellan beredning, termisk cykling och post-PCR förfarandeområden.
  • Modern patenterad design kyler snabbare i frysar och håller sig kall längre på bänkskivan
  • PCR™ Kylaren håller en provtemperatur på 0° C (med 2 timmars förkylning vid -20° C) i över en timme
  • När temperaturtaket på 6° C har överskridits, användarna signaleras av en kontrasterande färgförändring av kylaren, eller till och med en enda brunn
  • Kylar industristandardformat 0,2 mL och 0,5 mL PCR™ rör, remsor och enkelformat, samt de flesta 96-brunnars plattor, i både standard- och lågprofilbrunnsform
  • Bättre alternativ än isbad då torr inkubation minskar risken för kontaminering
  • Fryskylare i upprätt läge möjliggör kylförvaring av rör
  • Brunnsdesign förbjuder frysning av prover
  • Helt förseglad och sonisk svetsad kylare håller kylvätska innesluten och erbjuder problemfri användning
  • Spara utrymme med kompakt fotavtryck och staplingsförmåga
  • Locket är ambidext; den kan växlas för att passa vänster eller höger och är löstagbar
  • Robust kylare tillverkad av konstruerad polypropen och locket är tillverkat av polykarbonat
  • US patentsökt, Community Design
  • nr: 004101756-0001-0002
  • Två års garanti
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 5 °C
Innehåll och lagring Lock, Rack
För användning med (utrustning) Shakers, Mixers, Vortexers
Kapacitet Rör
Produkttyp Lila och rosa
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Bredd (metrisk) 14.8 cm
Djup (metriskt) 4.8 cm
För användning med (applikation) PCR-applikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PCR™ Kylare, 96-brunnar, 2-pack
Kvantitet 2
Färg Lila, Rosa
Fartygstyp PCR-stativ
Vikt .27 kg (0.6 lb.)