Beskrivning
- Effektiv limtätning förhindrar avdunstning vid PCR
- Ta bort från plattan utan rester
- Provet kan övervakas visuellt genom den transparenta PCR-filmen
- PCR-folie: Lätt att genomborra
- PCR-folie: Ingen stickning av pipettspetsen (idealiskt för automatiserade system)
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal per förpackning | 100 |
| För användning med (applikation) | Idealisk för automatiserade system som PCR, RT PCR |
| Produkttyp | PCR-filmer och -folier |
| Lim | Själv |
| Genomstickningsbar | Ja |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C |