Läs mer
Erlab PCR-huv - Icke-ventilerad - Lys 900
Produktkod. 18883500 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Avgashuva
Produktkod. Produkttyp
18883500 Avgashuva
1 options
Produktkod. 18883500 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65790.00 SEK
    61270.36 SEK / Paket med 1
    Save 4519.64 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Säkerställer ISO klass 5-renhet med HEPA H14-filtrering, UV-dekontaminering och en ergonomisk arbetsyta i rostfritt stål för säkerhet och komfort.
  • PCR-huven Lys är oventilerade
  • Modell: 900
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 975 x 695 x 800 mm
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 130 W
  • Lutning på framrutan: 25°
  • Sidor och frontpaneler: Laminerat glas
  • Arbetsyta och arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Germicidal UV-dekontaminering
  • Avslutningspanel
  • Eluttag: 2 eluttag med skyddslock
  • Hylla
  • UV-cykeltimer
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
Specifikationer
Produkttyp Avgashuva
Beläggning Pulver
Filtertyp Ofiltrerat
Typ av belysning LED
Material Målat stål