Läs mer
Erlab PCR-huv - Ventilerad - Lys 700
Produktkod. 17846334 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
Laminärt flödesskåp
Produktkod. Produkttyp
17846334 Laminärt flödesskåp
1 options
Produktkod. 17846334 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75355.00 SEK
    70183.83 SEK / Paket med 1
    Save 5171.17 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Levererar ISO klass 5 ren luft med HEPA H14-filtrering, UV-dekontaminering och ergonomisk design för absolut precision och säkerhet.
  • PCR-huven Lys ventilerad
  • Modell: 700
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-filter - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 770 x 685 x 960 mm
  • Luftflöde: 450 m3/h
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 300 W
  • Lutning av fontfönster: 25°
  • Sidor och frontpaneler: Laminerat glas
  • Arbetsyta och arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Germicidal UV-dekontaminering
  • Avslutningspanel
  • Eluttag: 2 eluttag med skyddslock
  • Hylla
  • UV-cykeltimer
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
Specifikationer
Kammarmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Laminärt flödesskåp
Bullernivå 60 dBA
Uttag 2
Energiförbrukning 240 W
Behållare 2