Läs mer
Erlab PCR-huv - Ventilerad - Lys 900
Produktkod. 17833788 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Produkttyp:
PCR-hölje
Produktkod. Produkttyp
17833788 PCR-hölje
1 options
Produktkod. 17833788 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORLYS19804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81330.00 SEK
    75747.80 SEK / Paket med 1
    Save 5582.20 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Levererar ISO klass 5 ren luft med HEPA H14-filtrering, UV-dekontaminering och ergonomisk design för absolut precision och säkerhet.
  • PCR-huven Lys ventilerad
  • Modell: 900
  • Skydd gavs: ISO Klass 5, enligt NF EN ISO 14644; HEPA H14-fi lters - 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019-standard)
  • Mått: 975 x 695 x 960 mm
  • Spänning/frekvens: 230 V (±10 %) / 50 Hz.
  • Strömförbrukning: 330 W
  • Lutning på framrutan: 25°
  • Sidor och frontpaneler: Laminerat glas
  • Arbetsyta och arbetsyta: Borstad 304 L rostfritt stål
  • Germicidal UV-dekontaminering
  • Avslutningspanel
  • Eluttag: 2 eluttag med skyddslock
  • Hylla
  • UV-cykeltimer
  • Justerbar bas, med eller utan hjul
Specifikationer
Produkttyp PCR-hölje
Beläggning Antimikrobiellt
Typ av belysning LED, UV
Material Målat stål