Läs mer
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X)
Produktkod. 11863913 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11863913 1000 reaktioner 1000 reaktioner
11853913 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11863913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4785.00 SEK
    4545.65 SEK / 1000 reaktioner
    Save 239.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific PCR Master Mix är en 2X koncentrerad lösning avTaq DNA-polymeras, dNTP och alla komponenter som krävs för PCR, förutom DNA-mall och primers.
Thermo Scientific PCR Master Mix är en 2X koncentrerad lösning avTaq DNA-polymeras, dNTP och alla komponenter som krävs för PCR, förutom DNA-mall och primers. Denna förblandade formulering sparar tid och minskar kontaminering på grund av ett minskat antal pipetteringssteg som krävs för PCR-inställning. Mixen är optimerad för effektiv och reproducerbar PCR.
Höjdpunkter
  • Bekväm, färdig att använda mix
  • Termostabil —halveringstid är mer än 40 min. vid 95 °C
  • Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
  • Innehåller modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Användningsområden
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • DNA-märkning
Notera
Felfrekvensen förTaq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per nt per cykel, bestämt med en modifierad metod som beskrivs i. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X PCR Master Mix, 20 x 1,25 ml
• Nukleasfritt vatten, 20 x 1,25 mL Förvaras
vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp PCR Master Mix
Kvantitet 1 000 reaktioner
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Utgångsmaterial DNA