Läs mer
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X)
Produktkod. p-7184553 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Produktkod. 11853913
Brand: Thermo Scientific™ K0171
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Thermo Scientific PCR Master Mix är en 2X koncentrerad lösning avTaq DNA-polymeras, dNTP och alla komponenter som krävs för PCR, förutom DNA-mall och primers.
Thermo Scientific PCR Master Mix är en 2X koncentrerad lösning avTaq DNA-polymeras, dNTP och alla komponenter som krävs för PCR, förutom DNA-mall och primers. Denna förblandade formulering sparar tid och minskar kontaminering på grund av ett minskat antal pipetteringssteg som krävs för PCR-inställning. Mixen är optimerad för effektiv och reproducerbar PCR.
Höjdpunkter
  • Bekväm, färdig att använda mix
  • Termostabil —halveringstid är mer än 40 min. vid 95 °C
  • Genererar PCR-produkter med 3'-dA överhäng
  • Innehåller modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, fluorescensmärkta nukleotider)
Användningsområden
  • Rutinmässig PCR-amplifiering av DNA-fragment upp till 5 kb
  • Hög genomströmning PCR
  • DNA-märkning
Notera
Felfrekvensen förTaq DNA-polymeras i PCR är 2,2 x 10-5 fel per nt per cykel, bestämt med en modifierad metod som beskrivs i. Följaktligen är noggrannheten för PCR 4,5 x 104 . Noggrannheten är en invers av felfrekvensen och visar ett genomsnittligt antal korrekta nukleotider som införlivats innan ett fel uppstår.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X PCR Master Mix, 4 x 1,25 ml
• Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 mL Förvaras
vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Låg
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
Produkttyp PCR Master Mix
Kvantitet 200 reaktioner
För användning med (applikation) Standard PCR
Trohet (mot Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Utgångsmaterial DNA