Läs mer
Invitrogen™ PCR Master Mix startpaket
Produktkod. 15545053
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15545053 1 förpackning 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15545053 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A31021
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
PCR Master Mix Starter Pack är sammansatt av tre olika PCR-mastermixar för enkel utvärdering av deras lämplighet för användning i din forskning.
PCR Master Mix Starter Pack är sammansatt av tre olika PCR-mastermixar för enkel utvärdering av deras lämplighet för användning i din forskning. Dessa mastermixar tillhandahåller våra bästa DNA-polymeraser för rutin-PCR, hot-start PCR och high-fidelity PCR-behov. Thermo Scientific DreamTaq Green PCR Master Mix innehåller en förbättrad Taq DNA-polymeras optimerat för alla vanliga PCR-applikationer. Invitrogen Platinum II Hot Start PCR Master Mix innehåller varmstart Taq DNA-polymeras för specifik, robust och pålitlig PCR. Invitrogen SuperFi II PCR Master Mix har överlägsen prestanda och en felfrekvens som är 300 gånger lägre än den för Taq . Det är ett utmärkt val för kloning, mutagenes och andra applikationer som kräver hög trohet.
Mastermixar som ingår i detta startpaket:
  • 2X DreamTaq Grön PCR Master Mix (2X), 200 reaktioner (Kat. Nr. K1081)
  • 2X Platinum II Hot Start PCR Master Mix (2X), 50 reaktioner (14000012)
  • Platina SuperFi II PCR Master Mix, 100 reaktioner (12368010)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring •2X DreamTaq Grön PCR Master Mix, 200 reaktioner
• 2X Platinum II Hot-Start PCR Master Mix, 50 reaktioner
• 2X platina SuperFi II PCR Master Mix, 100 reaktioner
Förvara alla komponenter vid -20 °C.
Polymeras Platina II Taq Hot Start DNA-polymeras
Kit typ PCR Master Mix startpaket
Produkttyp PCR Master Mix startpaket
Kvantitet 1 förpackning
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Varmstarts-PCR
Antal reaktioner 350 reaktioner
Reaktionsformat Sats
Utgångsmaterial DNA