Läs mer
Eppendorf™ PCR-folie
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15118736 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
121 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
15118736 121 °C Paket med 100
1 options
Produktkod. 15118736 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030127790
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna folie för PCR och andra optiska analyser. Eppendorf™ PCR-folier ger din PCR-platta en tät försegling, särskilt när värmeförseglingsmaterial används.
  • Effektiv limtätning förhindrar avdunstning vid PCR
  • Ta bort från plattan utan rester
  • Lätt genomborrad
  • Ingen stickning av pipettspetsen (idealiskt för automatiserade system)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 100 Pk.
För användning med (applikation) Idealisk för automatiserade system, PCR, RT PCR
För användning med (utrustning) Idealisk för automatiserade system som PCR, RT PCR
Produkttyp PCR-filmer och -folier
Lim Själv
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) 121 °C