Läs mer
Fisher BioReagents™ PCR Nucleotide Mix
Beskrivning
- Functionally tested in PCR
- High purity: >98% triphosphate
- Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5)
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Liquid |
| pH | 7.5 |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Koncentration | 10 mM |
| Renhet | >98% |
| Kvantitet | 200 μl |
| Färg | Colorless |
| För användning med (applikation) | PCR |