Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 384-brunnar, standard, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
The Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, Sustain Series, is compatible with the majority of 384-block PCR and sequencing instruments. It has a maximum well volume of 40 μL and a working volume of 25 μL.
De Thermo Scientific PCR-platta, 384-brunnars, standard, Sustain Series, är kompatibel med majoriteten av 384-blocks PCR- och sekvenseringsinstrument. Den har en maximal brunnsvolym på 40μ L och en arbetsvolym på 25μ L.
Funktioner och fördelar
- Helt kjol för användning med automatiserade system
- Kompatibel med de flesta ledande 384-blocks termocykler
- Plattplåtsdäck underlättar säker tätning och hantering
- Upphöjd kant —runt varje brunn möjliggör säker tätning och skyddar mot avdunstning
- Avskuret hörn: A24
- 40μ L maximal brunnsvolym, 25μ L arbetsvolym
- Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktinformation
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
- Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
| Kvantitet | 50 plattor |