Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, icke-kjolar, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ PCR-plattan, 96-brunnar, lågprofil, icke-skirtad, Sustain-serien, har kortare brunnar än standardprofilplattan (AB-0600SS), vilket minskar 'dödutrymmet' mellan det uppvärmda locket på termiska cyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Dessa lågprofilprodukter rekommenderas särskilt för användning med reaktionsvolymer under 20 μl.
Egenskaper och fördelar
- Låg profil för att minska dödutrymme och öka PCR-effektiviteten
- Icke-skirtformat kompatibelt med de flesta termiska cyklers
- Klar brunnsbotten för synlighet i provet
- Kort hörn: H12
- 0,2 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim eller värmetätningar)
- Förseglbar med limfilmer och folier, värmeförseglingar samt platta och kupolformade lockremsor
- Certifierade DNase-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare fria
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plaster markerar ett genombrott i vårt PCR- och kvantitativa PCR-produktutbud som går bortom att tillhandahålla noggranna och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt engagemang för att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Våra Sustain Series PCR-plaster tillverkas enligt ISO 9001-riktlinjer inom ett renrum klass 100 000 från en biobaserad, medicinskt virgin polypropylen som är kemiskt och molekylärt identisk med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-systemet. Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96 gånger lägre CO2-ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje lot genomgår ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätningen
- Tillverkade av andra generationens biocirkulära råvaror som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Formatera | SBS Standard |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
| Kvantitet | 25 tallrikar |