Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, kjol
Produktkod. 10039522
Change view
Färg:
Klart
Antal per förpackning:
25
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10039522 Klart 25 -
15737486 Klart 25 Paket med 25
15504394 Klart 150 Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10039522 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1454.00 SEK
    915.65 SEK / Paket med 25
    Save 538.35 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
96-brunnars fullkjolar PCR-automatiseringskompatibel platta för användning i PCR- och qPCR-applikationer.
96-Well Full-Skirted Plates har en låg profil, tunn brunnsväggdesign och är kompatibla med PCR- och qPCR-applikationer. De har en SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns som SuperPlate , som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
De Thermo Scientific 96-Well Full-Skirted Plates har en låg profil, tunn brunnsväggdesign och är kompatibla med PCR- och qPCR-applikationer. De har en SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns som SuperPlate , som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
Höjdpunkter
  • ANSI:SBS fotavtryck och stapelbar för användning i automatiserade system
  • Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
  • Finns som SuperPlate , ger 4x mer styvhet för överlägsen robothantering
  • 0,2 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
  • Rensa väl för provets synlighet
  • Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mats , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och allt Thermo Scientific Cap Strips
  • 8 hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
  • Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
  • Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
  • Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
  • Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
  • Cut Corner: H1
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Kantad
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Antal per förpackning 25
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Låg profil