Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, låg profil, kjol, svart bokstäver, blå
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
De Thermo Scientific™ 96-Well Full-Skirted Plates har ett ANSI:SBS fotavtryck, och plattorna är staplingsbara för användning i automatiserade system. Dessa plattor finns tillgängliga som SuperPlates, som är styvare än vanliga plattor, vilket gör det lättare för robothantering. De 96-brunnars helkjolar har ett avskuret hörn på H1-platsen. Dessa plattor har också åtta hål i kjolen, vilket underlättar plattpositionering och borttagning från termocyklerblocket. Den fulla kjolramen ger en jämn yta för robotarmar att greppa, vilket gör plattan lämplig för användning med automatiserade system.
Funktioner hos 96-brunnars Low Profile PCR-platta :
Användningsområden:
Funktioner hos 96-brunnars Low Profile PCR-platta :
- ANSI:SBS fotavtryck och stapelbar för användning i automatiserade system
- Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
- Finns som SuperPlate , ger 4X mer styvhet för överlägsen robothantering
- 0,2 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
- Rensa väl för provets synlighet
- Förseglingsbar med hjälp av Thermo-Mats , självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och allt Thermo Scientific Cap Strips
- 8 hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
- Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
- Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
- Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
- Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
- Cut Corner: H1
Användningsområden:
- PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |