Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, icke-kjolar, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ PCR-plattan, 96-brunnar, icke-skirtad, Sustain Series, är avsedd för användning i PCR- och qPCR-applikationer och har en brunnsvolym på 0,3 ml när den kombineras med limfilmer eller folier. Plattan har ett avskuret hörn placerat vid H1 och är kompatibel med de flesta termiska cykler.
Egenskaper och fördelar
- Icke-skirtformat kompatibelt med de flesta termiska cyklers
- Klar brunnsbotten för synlighet i provet
- Kort hörn: H1
- 0,3 ml maximal brunnvolym (vid användning med lim eller värmetätningar)
- Förseglbar med limfilmer och folier, värmeförseglingar samt platta och kupolformade lockremsor
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plaster markerar ett genombrott i vårt PCR- och kvantitativa PCR-produktutbud som går bortom att tillhandahålla noggranna och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt engagemang för att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Våra Sustain Series PCR-plaster tillverkas enligt ISO 9001-riktlinjer inom ett renrum klass 100 000 från en biobaserad, medicinskt virgin polypropylen som är kemiskt och molekylärt identisk med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-systemet. Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96 gånger lägre CO2-ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje lot genomgår ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätningen
- Tillverkade av andra generationens biocirkulära råvaror som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Formatera | SBS Standard |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
| Kvantitet | 25 tallrikar |