Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, segmenterad, halvkjolar, röd
Beskrivning
- De Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Plates, Red, Segmented ger överlägsen styvhet och ger utrymme för streckkodning. Den patenterade segmenterade designen av denna platta gör att den kan skäras i 24 och 48 brunnarsektioner.
- Patenterad segmenterad plattdesign gör —att plattor kan skäras i sektioner med 24 och 48 brunnar
- Halv —kjol ger styvhet och möjliggör märkning eller streckkodning
- Upphöjd kant —runt varje brunn möjliggör säker tätning och skyddar mot avdunstning
- 0,3 mL maximal brunnsvolym —när den används med lim och värmeförseglingar
- Enhetliga, tunna brunnsväggar —ger maximal och konsekvent värmeöverföring
- Vita plattor —optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
- Avskuret hörn: H1
- PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Rött |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 0.3 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |