Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, segmenterad, halvkjolar, Sustain™ Serie
Produktkod. 30179687 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
30179687 25 tallrikar
1 options
Produktkod. 30179687 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0900SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    991.65 SEK / Paket med 25
    Save 558.35 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ PCR-plattan, 96-brunnar, segmenterad, semi-skirtad, Sustain Series, ger överlägsen styvhet och utrymme för streckkodning. Den patenterade segmenterade designen av denna platta gör det möjligt att skära den i sektioner med 24 och 48 brunnar.
Thermo Scientific™ PCR-plattan, 96-brunnar, segmenterad, semi-skirtad, Sustain Series, ger överlägsen styvhet och utrymme för streckkodning. Den patenterade segmenterade designen av denna platta gör det möjligt att skära den i sektioner med 24 och 48 brunnar.
Egenskaper och fördelar
  • Patenterad segmenterad plattdesign—gör det möjligt att skära plattor i sektioner med 24 respektive 48 brunnar
  • Semi-skirt—ger styvhet och möjliggör märkning eller streckkodning
  • Upphöjd kant—runt varje brunn möjliggör säker tätning och skyddar mot avdunstning
  • Kort hörn: H12
  • 0,3 ml maximal brunnvolym (vid användning med lim eller värmetätningar)
  • Förseglbart med limfilmer och folier, värmeförseglingar samt platta och kupolformade lockremsor
  • Certifierade DNase-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare fria
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plaster markerar ett genombrott i vårt PCR- och kvantitativa PCR-produktutbud som går bortom att tillhandahålla noggranna och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt engagemang för att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Våra Sustain Series PCR-plaster tillverkas enligt ISO 9001-riktlinjer inom ett renrum klass 100 000 från en biobaserad, medicinskt virgin polypropylen som är kemiskt och molekylärt identisk med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-systemet. Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96 gånger lägre CO2-ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
  • Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
  • Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje lot genomgår ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätningen
  • Tillverkade av andra generationens biocirkulära råvaror som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri
Formatera SBS Standard
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Antal Wells 96
Gröna funktioner ISCC PLUS
Kvantitet 25 tallrikar