Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, halvkjolar, platt däck, svart
Produktkod. 10160733
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10160733
Brand: Thermo Scientific™ AB1400K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kompatibel med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs
  • De Thermo Scientific 96-Well, Black, Semi-Skirted Flat Deck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda.
  • Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när de används med lim och värmeförsegling.
  • Direkt kompatibel med alla större termiska cykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
  • Plattplåtsdäck underlättar tätning och hantering
  • Finns som SuperPlate ger 4X mer styvhet för överlägset robothandtag
  • Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
  • Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
  • Svarta plattor är optimerade för fluorescensdetektion, med reducerad bakgrund
  • Avskuret hörn: A12
  • PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Svart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard