Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnar, halvkjolar, platt däck, svarta bokstäver, gul
Beskrivning
De Thermo Scientific™ 96-brunnars, svarta bokstäver, halvkjolar plattdäck PCR-plattor är kompatibla med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs. De Thermo Scientific PCR-plaster är designade, tillverkade och testade för att säkerställa PCR-prestanda. Plattorna har 0,3 ml maximal brunnsvolym när
de används med lim och värmeförseglingar .
Användningsområden
de används med lim och värmeförseglingar .
- Direkt kompatibel med alla större termiska cykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
- Svart bokstäver underlättar provspårning
- Plattplåtsdäck underlättar tätning och hantering
- Finns som SuperPlate ger 4X mer styvhet för överlägsen robothantering
- Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
- Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
- Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
- Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
- Avskuret hörn: A12
Användningsområden
- PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Förpackning | 25 Tallrik |
| Färg | Gult |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-system eller termiska cykler |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Visa mer |