Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnars, halvkjolar, platt däck, blå
Produktkod. 10009092
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10009092 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 10009092 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1400B
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Designad, tillverkad och testad för att säkerställa PCR-prestanda.
  • Kompatibel med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers
  • Inga adaptrar behövs.
  • 0,3 mL maximal brunnsvolym när den används med lim och värmeförseglingar.
  • Direkt kompatibel med alla större termiska cykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
  • Blå färg underlättar provspårning
  • Plattplåtsdäck underlättar tätning och hantering
  • Finns som SuperPlate ger 4X mer styvhet för överlägsen robothantering
  • Upphöjd fälgdesign runt varje brunn möjliggör säker tätning och skydd mot avdunstning
  • Enhetliga, tunna brunnsväggar ger maximal och konsekvent värmeöverföring
  • Versioner med svarta bokstäver har svarta alfanumeriska bokstäver för att möjliggöra enkel identifiering
  • Vita plattor är optimerade för qPCR genom att öka känsligheten och minska variationen i fluorescensdetektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 25 Tallrik
Färg Blått
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR-system eller termiska cykler
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 25 tallrikar
Reaktionshastighet Standard