Läs mer
Thermo Scientific™ PCR-platta, 96-brunnar, halvkjolar, platt däck, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
The Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, Sustain Series, is compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary.
De Thermo Scientific PCR-platta, 96-brunnars, halvkjolar, platt däck, Sustain-serien, är kompatibel med de flesta termocykler och ABI plattformar, inklusive sequencers, utan adaptrar som behövs.
Funktioner och fördelar
- Direkt kompatibel med alla större termocykler, inklusive ABI plattformar och sequencers utan adaptrar som behövs
- Plattplåtsdäck underlättar säker tätning och hantering
- Upphöjd kant —runt varje brunn möjliggör säker tätning och skyddar mot avdunstning
- Avskuret hörn: A12
- 0,3 ml maximal brunnsvolym (vid användning med lim eller värmeförseglingar)
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och platta och välvda lockremsor
- Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
- Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Anpassad streckkodning tillgänglig |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
| Kvantitet | 25 tallrikar |