Läs mer
Grant Instruments™ PCR Plate Centrifuge/Vortex Mixer
Produktkod. 15400484
Change view
Mått (L x B x H):
350 mm x 190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
15400484 350 mm x 190 mm Varje
1 options
Produktkod. 15400484 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer CVP2
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 300 till 1500 rpm
Omrörningsområde: 300 till 1500 rpm
  • Centrifuge och virvelblandare kombinerade för betydande tidsbesparing
  • CVP-2 erbjuder tre enheter i en: Centrifugera med virvelblandning; PCR-plattcentrifug; PCR plattblandare
  • Oberoende vortex- och centrifugtimer med upp till 999 cykler
  • Förbered konsekvent upp till 192 prover samtidigt
  • Justerbart varvtal eller fyra programmerbara förinställningar
  • Mycket litet utymme
  • Snurra ner efter blandning för att säkerställa all vätska i botten av brunnen
  • Perfekt för applikationer som involverar ELISA , PCR- och molekylärbiologiförberedelser, upptining/blandning, beredning av mastermix, biovetenskap, cellbiologi, cellys, DNA/RNA-isolering och rening, och återsuspension av pellets.
    Centrifugens blandningshastighetskontrollområde: 300 till 1500 rpmVortex blandningshastighetskontrollområde: 300 till 1200 rpm Hastighetskontrollsteg: 100rpmG-kraft / RCF: 245 Centrifugetimer med ljudlarm: 0 till 30 minuter Vortextimer med ljudlarm sekunder: 0 till 60 minuter Centrifuge / virvelcykler: 1 till 999
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Spänning 120/230 V
    Storlek 2 L
    Höjd (metrisk) 190 mm
    Längd (metrisk) 350 mm
    Vikt (metrisk) 6.15 kg
    Typ PCR Plate Centrifuge/Vortex Mixer
    Max. Provladdning 6.15 kg
    Max. Behållarstorlek 2 o-, halv- eller heltförsedda mikroplattor
    Omrörningsområde 300 till 1500 rpm
    Mått (L x B x H) 350 mm x 190 mm