Beskrivning
- Tätningsfilm
- Polypropen
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kvantitet | 100 ark/pk. |
| För användning med (applikation) | PCR |
| Frakt skick | RT |
| Produkttyp | Påfyllningsbar |
| Produktlinje | PurePlus |
| Visa mer |