Läs mer
Ohaus™ PCR-platta termiskt block
Produktkod. 15792539 Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
384-Tja
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15792539
Brand: Ohaus™ 30400127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ PCR Plate Thermal Block är ett block med 384 brunnar.
  • OHAUS erbjuder en rad shakertillbehör för att möta specifika provkrav
  • En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
  • Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
  • I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
  • Rörställ och fördjupade mattor håller rören säkert på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 384 brunnars PCR-platta termiskt block
Håller 384-Tja
Material Valox 357 Plast
Typ Block
Mått (L x B) 11.90 cm x 16.30 cm
Mått (L x B x H) 11.9 x 16.3 x 7.7 cm
Längd (engelska) 4,70 tum.
Längd (metrisk) 11.90 cm
Bredd (engelska) 6,40 tum.
Bredd (metrisk) 16.30 cm
Höjd (engelska) 3,00 tum.
Höjd (metrisk) 7.700 cm
Djup (engelska) 4,70 tum.
Djup (metriskt) 11.90 cm