Läs mer
Labcon PCR Prep Workstation
Handla allt Labcon Produkter
:
2 per pack
Beskrivning
- PCR prep workstation
- Holds PCR plates, PCR tubes, PCR strips on removable rack and 0.5, 1.5, 2.0 mL microtubes
- Perfect for PCR or other prep
- Made of polypropylene
- Autoclavable
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Färg | Assorted Colors |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Workstation |
| För användning med (utrustning) | Holds PCR Plates |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |