Läs mer
Fisherbrand™ PCR-stativ
Produktkod. 17862455 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Positioner:
1
Produktkod. Positioner
17862455 1
1 options
Produktkod. 17862455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    471.93 SEK / Paket med 10
    Save 80.07 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Effektiv PCR-provtagning och lagring.
  • Liten och kompakt design är stapelbar, vilket sparar värdefullt utrymme i frysen
  • Lockets gångjärnsdesign gör att locket kan sitta i 180 grader
  • Transparent lock skyddar prover och möjliggör snabb bedömning av innehållet
  • Präglade siffror och bokstäver på brunnarna ger enkel identifiering och spårning av prover
  • Lättviktskonstruktion som är hållbar för återanvändning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Mikrorör (0,2 ml)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 0,2 mL rör både individuellt och i remsor om 8, samt 32-placerade analysplattor (8 x 4)
Längd (metrisk) 9.8 cm
Längd (engelska) 3,9 tum.
Bredd (engelska) 6,9 tum.
Höjd (engelska) 1,2 tum
Inkluderar Ställ
Produkttyp PCR-rörsrack
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 3.1 cm
Array 8x4
Bredd (metrisk) 17.5 cm