Läs mer
Brady™ PCR-röretikett för termiska överföringsskrivare
Beskrivelse
- Kan lätt rivas i separata etiketter på grund av perforeringar
- För användning med termiska överföringsskrivare
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | FreezerBondz™ Polyester |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?