Läs mer
Axygen™ Förvaringsställ för PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11370255 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult
Fluorescerande gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 11370255
Brand: Axygen™ R96PCRFSP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av polypropen. Corning™ Axygen™ Förvaringsställ för PCR-rör rymmer 96 0,2 ml PCR-rör. Levereras med lock.
Polypropenställ för PCR-rör
  • Rymmer 96 0,2 ml PCR-rör
  • Finns i flera färger
  • Levereras med lock
  • Förpackade fem per förpackning och fem förpackningar per fodral. Spektrumpaketet innehåller fem ställ av varje fluorescerande färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Klart polykarbonatskydd
Produkttyp Mikrorörstativ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult
Håller Mikrorör (0,2 till 0,5 ml)
Material Polykarbonat
Positioner 96
Kvantitet 25/Cs.