Läs mer
Axygen™ Förvaringsställ för PCR-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11380255 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult
Fluorescerande gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 11380255
Brand: Axygen™ R96PCRFY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av polypropen. Corning™ Axygen™ Förvaringsställ för PCR-rör rymmer 96 0,2 ml PCR-rör. Levereras med lock.
Polypropenställ för PCR-rör
  • Rymmer 96 0,2 ml PCR-rör
  • Finns i flera färger
  • Levereras med lock
  • Förpackade fem per förpackning och fem förpackningar per fodral. Spektrumpaketet innehåller fem ställ av varje fluorescerande färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Klart polykarbonatskydd
Produkttyp Mikrorörstativ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Fluorescerande gul
Håller Mikrorör (0,2 till 0,5 ml)
Material Polykarbonat
Positioner 96
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 25/Cs.