Beskrivning
Polypropenställ för PCR-rör
- Rymmer 96 0,2 ml PCR-rör
- Finns i flera färger
- Levereras med lock
- Förpackade fem per förpackning och fem förpackningar per fodral. Spektrumpaketet innehåller fem ställ av varje fluorescerande färg
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult |
| Håller | Mikrorör (0,2 till 0,5 ml) |
| Material | Polykarbonat |
| Positioner | 96 |
| Kvantitet | 25/Cs. |
| Inkluderar | Klart polykarbonatskydd |
| Produkttyp | Mikrorörstativ |