Läs mer
Axygen™ Förvaringsställ för PCR-rör
Produktkod. 12587857 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult
Fluorescerande gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12587857 Fluorescerande gul Paket med 25
11380255 Fluorescerande gul Paket med 5
12577857 Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult Paket med 25
11370255 Blandat (fluorescerande blått, grönt, rött, violett, gult), Klart, Rött, Violett, Gult Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12587857 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer R96PCRFY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    1513.59 SEK / Paket med 25
    Save 1021.41 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 09-03-2027
Tillverkad av polypropen. Corning™ Axygen™ Förvaringsställ för PCR-rör rymmer 96 0,2 ml PCR-rör. Levereras med lock.
Polypropenställ för PCR-rör
  • Rymmer 96 0,2 ml PCR-rör
  • Finns i flera färger
  • Levereras med lock
  • Förpackade fem per förpackning och fem förpackningar per fodral. Spektrumpaketet innehåller fem ställ av varje fluorescerande färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Fluorescerande gul
Håller Mikrorör (0,2 till 0,5 ml)
Material Polykarbonat
Positioner 96
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 25/Cs.
Inkluderar Klart polykarbonatskydd
Produkttyp Mikrorörstativ