Läs mer
BRAND™ PCR-rörremsor
Produktkod. 11688419 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Grön
Klart
Rose
Vitt
Volym (metrisk):
0,15 ml
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 125
Paket med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Volym (metrisk) unitSize
11688419 Vitt 0,15 ml Paket med 120
11678419 Klart 0,2 ml Paket med 250
10789064 Grön 0,2 ml Paket med 125
10478092 Rose 0,2 ml Paket med 125
11618439 Vitt 0,2 ml Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11688419 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781317
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra tunna och jämna väggtjocklekar möjliggör optimal värmeöverföring och korta cykeltider. Släta skaftytor minimerar enzym- och nukleinsyrabindning till ytan, vilket säkerställer att reaktionen kan löpa fullt ut.
  • Polypropen 8 och 12 tubremsor
  • En mängd olika kepsstilar finns tillgängliga
  • Kompatibel med ledande termocykler med uppvärmda lock
  • Tillse tät försegling i all PCR* cyklister
  • Skydda prover från korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Genomskinlig
Färg Vitt
Volym (metrisk) 0,15 ml
Kvantitet 120 st
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt lock (fastsatt)
Produkttyp PCR-rörremsa