Läs mer
BRAND™ PCR-rörremsor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Grön
Klart
Ros
Vitt
Volym (metrisk):
0.15 mL
0,2 ml
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 125
Paket med 250
Beskrivning
- Polypropen 8 och 12 tubremsor
- En mängd olika kepsstilar finns tillgängliga
- Kompatibel med ledande termocykler med uppvärmda lock
- Tillse tät försegling i all PCR* cyklister
- Skydda prover från korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Genomskinlig |
| Färg | Vitt |
| Volym (metrisk) | 0.15 mL |
| Kvantitet | 120 st |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Platt lock (fastsatt) |
| Produkttyp | PCR-rörremsa |