Läs mer
Microspec™ PCR-rör
Beskrivning
- PCR-rör
- Naturlig
- Paket om 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0,5 ml |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1000 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Nej |
| Visa mer |