Läs mer
Velp Scientific PCR-W64-V002-A-blocket
Produktkod. 31703692 Handla allt Velp Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Well:
6.4 mm
Código de producto. Diameter (metrisk) Well
31703692 6.4 mm
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31703692 Proveedor Velp Scientific N.º de proveedor A00000523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.46 SEK
    1311.67 SEK / Paket med 1
    Save 78.79 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högkvalitativt aluminiumblock med precis och jämn uppvärmning, designat för att rymma individuella 0,2 ml PCR-rör.
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för molekylärbiologiska arbetsflöden som PCR, qPCR, DNA/RNA-förstärkning och andra nukleinsyrabaserade –analyser.
  • Rörtyp: 0,2 ml individuella PCR-rör
  • Antal brunnar: 64
  • Brunnsdjup: 20,2 mm
  • Brunnsstorlek (mm): Ø 6,4 mm
Especificaciones
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) PCR-rör
Material Aluminium
Antal platser 64
Typ Torrblock
Rörstorlek 0.2 mL
Mått (L x B x H) 95 x 76 x 51 mm
Djup (metriskt) Tja 20.2 mm
Diameter (metrisk) Well 6.4 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.