Läs mer
Velp Scientific PCR-W96-V002-A Block
Produktkod. 31703684 Handla allt Velp Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Well:
6.6 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Well
31703684 6.6 mm
1 options
Produktkod. 31703684 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer A00000525
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-quality aluminum block with precise and uniform heating, designed to accommodate a 96-well PCR plate (0.2 mL wells).
To be used together with Velp Scientifica ECODryBlock.
Ideal for large-scale PCR and qPCR workflows, including DNA/RNA amplification, sequencing preparation, genotyping, and other nucleic acid–based studies.
  • Plate type: 96-well PCR plate (0.2 mL wells)
  • Number of wells: 96
  • Well depth: 15.5 mm
  • Well size (mm): Ø 6.6 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
För användning med (utrustning) 96-well PCR Plate
Material Aluminum
Antal platser 96
Typ Dry Block
Rörstorlek 0.2 mL
Mått (L x B x H) 95 x 152 x 51 mm
Djup (metriskt) Tja 15.5 mm
Diameter (metrisk) Well 6.6 mm