Läs mer
PCR WaterAbnova™
Produktkod. 16072565
Change view
Kvantitet:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16072565 25 x 1.8 mL Paket med 25
16062565 10 x 1.8 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16072565 Leverantör Abnova Leverantörsnummer D0022.25x1.8mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Tillverkad och testad för användning som en komponent i PCR-reaktioner, validerad även för användning med mycket känslig PCR-reaktion inklusive de med eubakteriella primeruppsättningar.
Förvaras i bekväma 2 mL-rör för att undvika onödig smältning och frysning av hela vattenförsörjningen.
Specifikationer
Kvantitet 25 x 1.8 mL